Dibutylether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16305.0F A16305.AP
A16305.0FEA 98 EUR
A16305.0F A16305.AP
Dibutylether ≥99%
Dibutylether
Purity: 99% CAS No.: 142-96-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3990 Melting Point: -95° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1732752 Merck Reference: 14,1569 UN No.: 1149 MDL No.: MFCD00009461
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 141…143 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,764
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1569