Diisopropylether ≥99,0% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 10 ppm
24900.296EA 53.9 EUR
24900.296 24900.320 24900.410
Diisopropylether ≥99,0% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,0 %
Acidity Max. 0.0007 meq/g
Boiling point 67 - 69 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.723 - 0.728
Evaporation residue Max. 50 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0,05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.2 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.2 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Conforms to ACS Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht