Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2'-Oxydiethan, 2,2'-Oxybisethan, Ethoxyethan, Ether, Äther, Ethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
179272-1L
179272-2.5L
SIAL179272-1LEA
64.7
EUR
SIAL179272-1L
SIAL179272-2.5L
Diethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |