Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
180790010
180790025
180790250
ACRO180790010EA
68.2
EUR
ACRO180790010
ACRO180790025
ACRO180790250
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+%, reinst
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel:
C₃H₈O₂ Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,96 g/cm³ Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002867 CAS-Nummer: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Merck Index: 12,06118 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |