Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99% stabilisiert, ReagentPlus®, Reagenzqualität
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
Stabilisierung: 50 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
185469-1L 185469-500ML
SIAL185469-1LEA 71.1 EUR
SIAL185469-1L SIAL185469-500ML
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99% stabilisiert, ReagentPlus®, Reagenzqualität
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 124,6
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118