3-Methoxy-1-butanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxybutan-1-ol
125790010 125791000
ACRO125790010EA 65.1 EUR
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
MDL: MFCD00002931
CAS-Nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %