Diethylenglycol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-Dihydroxidiethylether, 2,2'-Oxydiethanol, Diglycol, Digol
121160010 121160025 121160100
ACRO121160010EA 50.1 EUR
ACRO121160010 ACRO121160025 ACRO121160100
Diethylenglycol 99%, reinst
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.11 g/cm³
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %