Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2'-Dihydroxidiethylether, 2,2'-Oxydiethanol, Diglycol, Digol
93171-100ML-F
93171-500ML-F
SIAL93171-100ML-FEA
48
EUR
SIAL93171-100ML-F
SIAL93171-500ML-F
Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycol
Formel:
C₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 106.12 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 123 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002882 CAS-Nummer: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 13,03146 |