Formaldehyddiethylacetal stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethylal, Diethoxymethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 32.9 EUR
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldehyddiethylacetal stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddiethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009246
CAS-Nummer: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C