1,3-Diethoxy-2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Diethoxypropan-2-ol
MQ200
8.20392.0050
8.20392.0250
8.20392.0050EA
70.5
EUR
8.20392.0050
8.20392.0250
1,3-Diethoxy-2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethoxy-2-propanol
Formel:
C₇H₁₆O₃ Molecular Weight: 148.2 g/mol Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00026934 CAS-Nummer: 4043-59-8 EINECS: 223-736-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 148.20 g/mol |
Boiling Point | 191 - 192 °C |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Glycerol α,γ-diethyl ether |
Hill Formula | C7H16O3 |
Chemical Formula | C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5 |