Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
194980010 194982500 194980025
ACRO194980010EA 119 EUR
ACRO194980010 ACRO194982500 ACRO194980025
Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, rein
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
Siedepunkt: 256 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009459
CAS-Nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)