Bis(2-methoxyethyl)ether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethyldiglycol, 2-Methoxyethylether, Diethylenglycoldimethylether, Dimethyldigol, Diglyme
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02934.0250
8.02934.1000
8.02934.2500
8.02934.0250EA
35.7
EUR
8.02934.0250
8.02934.1000
8.02934.2500
Bis(2-methoxyethyl)ether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel:
C₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 162 Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008503 CAS-Nummer: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3 III Merck Index: 13,03187 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -64 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Boiling Point | 155 - 165 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 70 °C |
Refractive Index | 1.4097 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 17.4 %(V) |
Density | 0.944 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 190 °C |
Evaporation number | 90 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |