Bis(2-methoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethyldiglycol, 2-Methoxyethylether, Diethylenglycoldimethylether, Dimethyldigol, Diglyme
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281662-100ML 281662-1L 281662-2L
SIAL281662-100MLEA 145 EUR
SIAL281662-100ML SIAL281662-1L SIAL281662-2L
Bis(2-methoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 162
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008503
CAS-Nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187