Glutarsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandisäureanhydrid, 1,5-Pentandisäureanhydrid, Oxacyclohexan-2,6-dion, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dion
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
A11152.0BEA
317
EUR
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
Glutarsäureanhydrid ≥98%
Glutarsäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Formel:
C₅H₆O₃ Siedepunkt: 291 °C Schmelzpunkt: 52…57 °C Dichte: 1,411 Flammpunkt: 178 °C (352 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006679 CAS-Nummer: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |