Glutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pentandisäureanhydrid, 1,5-Pentandisäureanhydrid, Oxacyclohexan-2,6-dion, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G3806-100G G3806-500G G3806-5G
SIALG3806-100GEA 66.5 EUR
SIALG3806-100G SIALG3806-500G SIALG3806-5G
Glutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Glutarsäureanhydrid
Formel: C₅H₆O₃
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006679
CAS-Nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6