Buttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B103551-1L B103551-500ML
SIALB103551-1LEA 68.5 EUR
SIALB103551-1L SIALB103551-500ML
Buttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Buttersäureanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594