Essigsäureanhydrid, wasserfrei 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetanhydrid
149490010
149490025
149490250
ACRO149490010EA
58.9
EUR
ACRO149490010
ACRO149490025
ACRO149490250
Essigsäureanhydrid, wasserfrei 99+%, rein
Essigsäureanhydrid
Formel:
(CH₃CO)₂O Siedepunkt: 139,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –73,1 °C Dichte: 1,087 g/cm³ Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008705 CAS-Nummer: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3) |