Capronsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 2051-49-2
Molecular Formula: C12H22O3
Formula Weight: 214.31
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Unpleasant
Melting Point: -40°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1776561
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009509
Formel:
C₁₂H₂₂O₃ Siedepunkt: 246…248 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,928 Flammpunkt: 128 °C (262 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009509 CAS-Nummer: 2051-49-2 EINECS: 218-121-4 UN: 3265 ADR: 8,II |