Propionsäureanhydrid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 68.2 EUR
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Propionsäureanhydrid 99%
Propionsäureanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 167
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1.015 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009303
CAS-Nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08011
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA