Propionsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12955.0B A12955.0I A12955.22 A12955.30 A12955.36
A12955.0BEA 67.6 EUR
A12955.0B A12955.0I A12955.22 A12955.30 A12955.36
Propionsäureanhydrid ≥97%
Propionsäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 123-62-6 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 63°(145°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.012 Refractive Index: 1.4040 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -45° Boiling Point: 166-168° Beilstein Reference: 507066 Merck Reference: 14,7826 UN No.: 2496 MDL No.: MFCD00009303
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.012
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009303
CAS-Nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08011