Propionsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00608.0100
8.00608.0500
8.00608.1000
8.00608.9025
8.00608.9010
8.00608.0100EA
26.9
EUR
8.00608.0100
8.00608.0500
8.00608.1000
8.00608.9025
8.00608.9010
Propionsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propionsäureanhydrid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009303 CAS-Nummer: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8,III Merck Index: 12,08011 |