Propionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81942-1L 81942-250ML
SIAL81942-1LEA 86.9 EUR
SIAL81942-1L SIAL81942-250ML
Propionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Propionsäureanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,14 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009303
CAS-Nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011