1-Decanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150584-3KG 150584-500G
SIAL150584-3KGEA 141 EUR
SIAL150584-3KG SIAL150584-500G
1-Decanol, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875