1-Dodecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxydodecan, Dodecylalkohol, 1-Dodecylalkohol, Undecylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W261718-1KG-K W261718-20KG-K W261718-4KG-K W261718-8KG-K
SIALW261718-1KG-KEA 81.7 EUR
SIALW261718-1KG-K SIALW261718-20KG-K SIALW261718-4KG-K SIALW261718-8KG-K
1-Dodecanol, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Molecular Weight: 186,34 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004753
CAS-Nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439