1-Heptadecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexadecylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241695-5G 241695-25G
SIAL241695-5GEA 66.3 EUR
SIAL241695-5G SIAL241695-25G
1-Heptadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Molecular Weight: 256.47 g/mol
Siedepunkt: 308.5
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002822
CAS-Nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5