1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cetylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
258741-5G 258741-100G 258741-500G
SIAL258741-5GEA 24.7 EUR
SIAL258741-5G SIAL258741-100G SIAL258741-500G
1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Molecular Weight: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037