1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W256714-100G-K
W256714-1KG-K
W256714-4KG-K
SIALW256714-100G-KEA
146
EUR
SIALW256714-100G-K
SIALW256714-1KG-K
SIALW256714-4KG-K
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0,8322 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002982 CAS-Nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |