1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O709-1KG O709-2KG
SIALO709-1KGEA 68.6 EUR
SIALO709-1KG SIALO709-2KG
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Dichte: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002823
CAS-Nummer: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960