1-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: n-Octanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W280003-1KG-K W280003-20KG-K W280003-4KG-K
SIALW280003-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW280003-1KG-K SIALW280003-20KG-K SIALW280003-4KG-K
1-Octanol, Sigma-Aldrich®
1-Octanol
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM