1-Pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W205605-1KG W205605-20KG W205605-4KG W205605-8KG
SIALW205605-1KGEA 73.7 EUR
SIALW205605-1KG SIALW205605-20KG SIALW205605-4KG SIALW205605-8KG
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 137,9
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR