Lignocerylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Tetracosylalkohol, Tricosylcarbinol, 1-Hydroxytetracosan, Lignocerylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L3507-100MG L3507-1G L3507-250MG L3507-25MG
SIALL3507-100MGEA 359 EUR
SIALL3507-100MG SIALL3507-1G SIALL3507-250MG SIALL3507-25MG
Lignocerylalkohol, Sigma-Aldrich®
1-Tetracosanol
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
Molecular Weight: 354.66 g/mol
Siedepunkt: 190
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042662
CAS-Nummer: 506-51-4
EINECS: 208-043-9