Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
20824.296EA 35.4 EUR
20824.296 20824.321 20824.365 20824.467 20824.558 20824.930
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96.0 - 96.3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 15 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm