E/E, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20825.290EA 60.5 EUR
20825.290 20825.324
E/E, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorption (210 nm) Max. 0,5
Absorption (254 nm) Max. 0,02
Absorption (280 nm) Max. 0,01
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 30 %
UV Durchlässigkeit (254 nm) Min. 96 %
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min. 98 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable