E/E ∼96% (v/v), reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
07126.3000 07126.4000 07126.0700 07126.5300
KRAF07126.3000EA 102 EUR
KRAF07126.3000 KRAF07126.4000 KRAF07126.0700 KRAF07126.5300
E/E ∼96% (v/v), reinst
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: –114 °C
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806