E/E ∼96% v/v zA
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl alcohol
07228.3000
07228.3700
07228.4000
07228.2700
KRAF07228.3000EA
109
EUR
KRAF07228.3000
KRAF07228.3700
KRAF07228.4000
KRAF07228.2700
E/E ∼96% v/v zA
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78.3 Schmelzpunkt: –114 °C Flammpunkt: 12 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...