E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl alcohol
3406.5000EA
37.23
EUR
3406.5000
3406.9010
E/E absolute Histology, J.T.Baker®
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78.3 Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.8 % |
Calcium (Ca) | max. 5 ppm |
Iron (Fe) | max. 1 ppm |
Residue after Evaporation | max. 0.0015 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.001 |
Water (H2O) | max. 0.2 % |