Methanol ≥99,9% (durch GC), HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83638.320EA 101 EUR
83638.320 83638.290
Methanol ≥99,9% (durch GC), HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99.9 %
Carbonyl Verbindungen Entspricht
Sauer reagierende Substanzen Max. 0.0002 Meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0.0002 Meq/g
Dichte (20/20) 0.791 --> 0.793
Verdampfungsrückstand Max. 3 ppm
Wasser Max. 0.03 %
Ca (Calcium) Max. 200 ppb
K (Kalium) Max. 100 ppb
Mg (Magnesium) Max. 100 ppb
Na (Natrium) Max. 200 ppb
Gradient (235 nm) Max. 2 MAU
Gradient (254 nm) Max. 2 MAU
UV Durchlässigkeit (205 nm) Min. 10 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 40 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 60 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (ab 260 nm) Min. 98 %
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) Max. 1 ppb
Konform zu ACS Entspricht
Filtriert bei 0,2 µm Bestätigt