Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für "purge & trap" GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83967.320EA
219
EUR
83967.320
83967.290
Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für "purge & trap" GC-Analysen
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,9 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Wasser | Max. 0,1 % |
Verdampfungsrückstand (100°C) | Max. 0,0005 % |
2-Butanon (GC/MS) | Max. 0,5 ppm |
Flüchtige Verunreinigungen (GC/MS) | Entspricht |