Kalium-tert-butoxid 98+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 33.1 EUR
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
Kalium-tert-butoxid 98+%, rein
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112,21 g/mol
Schmelzpunkt: 240…258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %