Kalium-tert-butoxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36 AB119358.0100 AB119358.1000
A13947.30EA 77.1 EUR
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36 ABCRAB119358.0100 ABCRAB119358.1000
Kalium-tert-butoxid ≥97%
Kalium-tert-butanolat
Purity: 97% CAS No.: 865-47-4 Molecular Formula: C4H9KO Formula Weight: 112.22 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 3556712 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012162
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112,21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 255 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II