Kalium-tert-butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04918.0100
8.04918.0250
8.04918.9050
8.04918.9015
8.04918.2500
8.04918.3700
8.04918.9025
8.04918.0100EA
50.1
EUR
8.04918.0100
8.04918.0250
8.04918.9050
8.04918.9015
8.04918.2500
8.04918.3700
8.04918.9025
Kalium-tert-butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉KO Molecular Weight: 112.21 g/mol Schmelzpunkt: 256…258 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012162 CAS-Nummer: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 2921 ADR: 8 (4.1) I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition) |
Melting Point | 256 - 258 °C |
Molar Mass | 112.21 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 220 °C (1 hPa) (sublimed) |
Vapor Pressure | 0.07 hPa (180 °C) |
Density | 0.978 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis |
Ignition Point | 360 °C |