Kalium-tert-butoxid , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156671-500G 156671-5G
SIAL156671-500GEA 137 EUR
SIAL156671-500G SIAL156671-5G
Kalium-tert-butoxid , Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112,21 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II