Kalium-tert-butoxid , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolatKalium-tert-butylat2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL659878-25GEA 209 EUR
SIAL659878-25G SIAL659878-5G
Kalium-tert-butoxid , Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112,21 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II