Natriummethanolat 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 22.9 EUR
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Natriummethanolat 98
Natriummethanolat
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54.02 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II