Natriummethanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
8.06538.0005EA 26 EUR
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
Natriummethanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54,02 g/mol
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 127 °C (decomposition)
Molar Mass 54.02 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms Sodium methoxide, Sodium methanolate
Hill Formula CH3NaO
Chemical Formula CH3ONa