2-Mercaptoethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
A15890.0B
A15890.0I
A15890.30
A15890.0BEA
87.5
EUR
A15890.0B
A15890.0I
A15890.30
2-Mercaptoethanol ≥98%
Mercaptoethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: HSCH2CH2OH
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
Merck Reference: 14,5869
UN No.: 2966
MDL No.: MFCD00004890
Formel:
HSCH₂CH₂OH Siedepunkt: 156…158 °C Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,114 Flammpunkt: 73 °C (163 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5869 |