Mercaptoethanol
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
28625.01
28625.02
SERA28625.01EA
31.9
EUR
SERA28625.01
SERA28625.02
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 157 Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |