Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M3148-100ML
M3148-250ML
M3148-25ML
SIALM3148-100MLEA
59.6
EUR
SIALM3148-100ML
SIALM3148-250ML
SIALM3148-25ML
Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |