Dimercaprol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dimercaprol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
64046-10ML 64046-6X10ML
SIAL64046-10MLEA 242 EUR
SIAL64046-10ML SIAL64046-6X10ML
Dimercaprol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS₂
Molecular Weight: 124,22 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77 °C
Dichte: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004864
CAS-Nummer: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=345ebd39845f4c372f03844bee87b4d8c249ec2b&prid=web&clid=SAPDAM