1,10-Decandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decamethylenglycol, 1,10-Dihydroxydecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D1203-100G D1203-500G
SIALD1203-100GEA 59.4 EUR
SIALD1203-100G SIALD1203-500G
1,10-Decandiol, Sigma-Aldrich®
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
Molecular Weight: 174,28 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869